662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Synonim(y):
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1