Przejdź do
P1584
Peptidyl Arginine Deiminase from rabbit skeletal muscle
buffered aqueous glycerol solution, ≥200 units/mg protein (Bradford)
Synonim(y):
Protein arginine iminohydrolase
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (Bradford)
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥200 units/mg protein (Bradford)
relevant disease(s)
arthritis (rheumatoid )
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Peptidyl arginine deiminase is the enzyme that converts arginine into citrulline. [1]
Application
Peptidyl arginine deiminase has been used in a study that assessed promising novel biomarkers for the early diagnosis of rheumatoid arthritis. [2] It has also been used in a study to investigate the autopathogenic correlation of periodontitis and rheumatoid arthritis. [3]
Biochem/physiol Actions
Calcium is required for peptidylarginine deiminase activity in vitro. [4]
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, containing 10 mM 2-mercaptoethanol, 1 mM EDTA and 10% glycerol
Other Notes
One unit will produce 1 μmole of N-α-benzoylcitrulline ethyl ester from BAEE per hr at 55 °C at pH 7.2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0061P12612384
specific activity
≥200 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
20-30 units/mg protein
specific activity
≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
relevant disease(s)
arthritis (rheumatoid )
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)