662045
Anti-Uncoupling Protein-1 (UCP-1) (145-159) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCP1(7350)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1