Kluczowe dokumenty
407286
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αv (Ab-1) Mouse mAb (272-17E6)
liquid, clone 272-17E6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-CD51
Wybierz wielkość
100 μG
2090,00 zł
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
272-17E6, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the αv integrin chain and all αv-containing integrins.
Recognizes the αv integrin chain and all αv-containing integrins.
This Anti-Integrin αv (Ab-1) Mouse mAb (272-17E6) is validated for use in Cell Inhibition Assays, ELISA, FC, IP for the detection of Integrin αv (Ab-1).
Immunogen
Human
human placental αvβ₃ integrin
Zastosowanie
Cell Inhibition Assays (see application reference)
ELISA (see application reference)
Flow Cytometry (2.5 µg/ml, see application reference)
Immunoprecipitation (2.5 µg/ml, see application reference)
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.6.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Akiyama, S.K. 1996. Hum. Cell9, 181.
Hynes, R.O. 1992. Cell69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell45, 549.
Cross-reacts with all αv integrins. Blocks cell adhesion mediated by all αv integrins and in vivo melanoma growth and angiogenesis (see application references). Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lan Nguyen et al.
Journal of biomolecular screening, 17(6), 835-842 (2012-04-05)
Alzheimer's disease (AD) is a devastating neurodegenerative disease affecting millions of people. The amyloid hypothesis suggests that the pathogenesis of AD is related to the accumulation of amyloid beta (Aβ) in the brain. Herein, the authors quantify Aβ-mediated changes in
Colin D H Ratcliffe et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 17(6), 670-688 (2016-03-05)
The integrin family of cell adhesion receptors link extracellular matrices to intracellular signaling pathways and the actin cytoskeleton; and regulate cell migration, proliferation and survival in normal and diseased tissues. The subcellular location of integrin receptors is critical for their
Abdullah Karadag et al.
Cancer research, 65(24), 11545-11552 (2005-12-17)
The up-regulation of various matrix metalloproteinases (MMP), certain cell receptors such as integrins and CD44, and the SIBLING family of integrin-binding glycophosphoproteins have been reported separately and in various combinations for many types of tumors. The mechanisms by which these