Kluczowe dokumenty
605225
Sigma-Aldrich
Thrombospondin, Human Platelets
Synonim(y):
Białko trombospondyny
Wybierz wielkość
25 μG
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Merck USA index - 14 9387
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Native thrombospondin purified from human platelets. Adhesive glycoprotein released in response to platelet activation by α-thrombin. An angiogenesis inhibitor that blocks the FGF-induced neovascularization of the rat cornea. An inducer of platelet aggregation. Synthesized by a number of different cells and secreted into the extracellular matrix. Involved in the regulation of cellular proliferation.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Lyophilized from 600 mM NaCl, 20 mM Tris, 1 mM CaCl₂, 20% sucrose, pH 7.8.
Uwaga dotycząca przygotowania
Please refer to lot-specific reconstitution volume on the vial label.
Prepared from platelets that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for 1 week at 4°C or for at least 1 month at -70°C. Product is extremely adherent to surfaces; keep frozen (-70°C) before use and use siliconized surfaces to insure product recovery.
Inne uwagi
Armstrong, L.C., et al. 2002. Mol. Biol. Cell13, 1893.
Michaund, M. and Poyet, O. 1994. Anticancer Res. 14, 1127.
Castle, V.P., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2899.
Koch, A.E., et al. 1993. Pathobiology 61, 1.
Tolsma, S.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 497.
Tuszynski, G.P., et al. 1993. J. Cell Biol. 120, 513.
Schon, P., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol. 59, 329.
Good, D.J., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6624.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1