Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł | |
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1920,00 zł | |
| 2 mg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2740,00 zł | |
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 10 630,00 zł | |
| 25 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 18 530,00 zł | |
| 100 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 78 460,00 zł | |
| 50 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 78 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
SU5402, SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC50 = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(c(c(c1)C)CCC(=O)O)\C=C2\c3c(cccc3)NC\2=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
InChI key
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1)
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 572630-50MG | 04027269132248 |
| 572630-100MG | 04027269141035 |
| 572630-2MG | 04055977266238 |
| 572630-10MG | 04055977266214 |
| 572630-1MG | 04055977266207 |
| 572630-500UG | 04055977266269 |
| 572630-25MG | 04055977266245 |