Przejdź do
572631
SU5402
InSolution, ≥95%, Inhibits the tyrosine kinase activity of FGFR1
Synonim(y):
InSolution SU5402
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H16N2O3
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
General description
Hamuje aktywność kinazy tyrozynowej FGFR1 (IC50 = 10-20 µM w obecności 1 mM ATP) poprzez oddziaływanie z domeną katalityczną FGFR1. Hamuje również indukowaną przez aFGF fosforylację ERK1 i ERK2 (IC50 = 10-20 µM). W przeciwieństwie do SU4984, działa tylko jako słaby inhibitor fosforylacji tyrozyny receptora PDGF. Nie hamuje fosforylacji receptora insulinowego i nie wykazuje działania hamującego na kinazę receptora EGF.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór SU5402 o stężeniu 10 mM (500 µg/169 µl) (nr kat. 572630) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Mohammadi, M., et al. 1997. Science 276, 955.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
572630529576569396
PP2 InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible ATP-competitive inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases
Sigma-Aldrich
529576
PP2
description
InSolution, ≥95%, Inhibits the tyrosine kinase activity of FGFR1
description
SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC50 = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
description
InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible ATP-competitive inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases
description
InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
form
liquid
form
lyophilized solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)