Key Documents
559393-M
Millipore
SB 202190, Hydrochloride
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190.
Synonim(y):
SB 202190, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor II, Hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14FN3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.34 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
16 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
amber
rozpuszczalność
water: 0.5 mg/mL (slightly soluble)
DMSO: soluble
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;/h1-12,25H,(H,23,24);1H
Klucz InChI
XOQSUTIMRLPFPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190 (Cat. No. 559388).
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190 (Cat. No. 559388).
Działania biochem./fizjol.
Target IC50: 350 nM against the kinase activity of p38β; 280 nM against p38 phosphorylation of activating transcription factor 2 (ATF-2)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1