Kluczowe dokumenty
553212-M
Millipore
Rapamycin in EtOH
InSolution, ≥98%, controls the biological activity of mTOR
Synonim(y):
Sirolimus, inhibitor mTOR I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H79NO13
Masa cząsteczkowa:
914.17
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Selectively inhibits the phosphorylation and activation of p70 S6 kinase (IC50 = 0.05 nM). Prevents the translational activation of IGF-II. Also prevents resting T-cells from entering the cell cycle, but does not directly arrest cell cycle progression. Shown to inhibit later signaling events, such as p110Rb phosphorylation, p34cdc2 kinase activation, and cyclin A synthesis. Exhibits strong binding to FK-506 binding proteins. Also reported to induce apoptosis in a murine B-cell line, to inhibit lymphokine-induced cell proliferation at the G1 phase, and to irreversibly arrest Saccharomyces cerevisiae cells in the G1 phase.
Ostrzeżenie
Toxicity: Flammable (J)
Postać fizyczna
A 10 mM (1 mg/109 µl) solution of Rapamycin (Cat. No. 553210) in EtOH.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. cell Biol.23, 7794.
Braun, W., et al. 1995. FASEB J.9, 63.
Nielsen, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
Aagaard-Tillery, K.M. and Jelinek, D.F. 1994. Cell. Immunol. 156, 493.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Morice, W.G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3734.
Terada, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 12062.
Kuo, J., et al. 1992. Nature 358, 70.
Price, D.J., et al. 1992. Science257, 973.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Kay, J.E., et al. 1991. Immunology72, 544.
Schreiber, S.L. 1991. Science251, 283.
Bierer, B.E., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 9231.
Dumont, F.J., et al. 1990. J. Immunol.144, 251.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1