5.31660
GCase Activator, NCGC00188758
Synonim(y):
GCase Activator, NCGC00188758, N-(4-Ethynylphenyl)-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide, Glucocerebrosidase Activator, Glucocerebrosidase Chemical Chaperone, NCGC758
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light orange
rozpuszczalność
DMSO: 2.5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Glucocerebrosidase (Gcase)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3