5.31535
AP-1/NF-κB Dual Inhibitor, SP100030
Synonim(y):
AP-1/NF-κB Dual Inhibitor, SP100030, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-N-(3ʹ,5ʹ-bis(trifluoromethyl)phenyl)-carboxamide, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Activator Protein-1 Activation Inhibitor; AP-1 Acti, SP-100030, Nuclear Factor-κB Activation Inhibitor XI, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-N-(3ʹ,5ʹ-bis(trifluoromethyl)phenyl)-carboxamide, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Activator Protein-1 Activation Inhibitor; AP-1 Activation Inhibitor, NF-κB Activation Inhibitor XI
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
AP-1 and NF-κB
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Moore-Carrasco, R., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1315.
Huang, T.J., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.134, 1029.
Gerlag, D.M., et al. 2000. J. Immunol.165,1652.
Sullivan, R.W., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 413.
Goldman, M.E., et al. 1996. Transplant. Proc.28, 3106.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3