5.30838
NMD Inhibitor
≥95% (HPLC), powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
2-(((6,7-dimetylo-3-okso-1,2,3,4-tetrahydro-2-chinoksalinylo)acetylo)amino)-4,5-dimetylo-3-tiofenokarboksylan etylu, Nonsense-Mediated mRNA Decay Inhibitor 14, NMDI-14
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
NMD Inhibitor,
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[s]1c(c(c(c1C)C)C(=O)OCC)NC(=O)CC2Nc3c(cc(c(c3)C)C)NC2=O
InChI
1S/C21H25N3O4S/c1-6-28-21(27)18-12(4)13(5)29-20(18)24-17(25)9-16-19(26)23-15-8-11(3)10(2)7-14(15)22-16/h7-8,16,22H,6,9H2,1-5H3,(H,23,26)(H,24,25)
Klucz InChI
QRLPSNLBUMVXBL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
SMG7
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3