Przejdź do
SML0517
Amlexanox
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-7-(1-methylethyl)-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid, AA 673, Amoxanox, CHX 3673
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
InChI key
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Amlexanox is an anti-allergic drug with anti-inflammatory properties.
Biochem/physiol Actions
Amlexanox is an anti-allergy and anti-asthma drug that blocks histamine and leukotriene release from leukocytes and mast cells. Amlexanox has also been shown to inhibit cahaperone activity of Hsp90, and S100A13, which is involved in transport of proteins devoid of signal peptide sequences.
Amlexanox is an anti-allergy, anti-ulcer drug; S100A13 inhibitor.
Amlexanox elevates the amount of nonsense-containing mRNAs in treated cells and helps to generate full-length proteins effectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2186SML0338SML1802
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
solubility
DMSO: ~17.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)