529582
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Synonim(y):
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
product name
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Klucz InChI
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3