Kluczowe dokumenty
513028
Sigma-Aldrich
PD 166285
A cell-permeable, orally bioavailable, ATP-competitive, broad-spectrum tyrosine kinase inhibitor that suppresses angiogenesis both in vitro and in vivo.
Synonim(y):
Inhibitor kinazy tyrozynowej PDGFR XIX, Wee1 Inhibitor IV, 6-(2,6-dichlorofenylo)-2-(4-(2-(dietyloaminoetoksy)-fenyloamino)-8-metylo-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on, 2HCl, PD166285, PD0166285, PD166285, PD0166285, 6-(2,6-dichlorofenylo)-2-(4-(2-(dietyloaminoetoksy)-fenyloamino)-8-metylo-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on, 2HCl, inhibitor kinazy tyrozynowej PDGFR XIX, inhibitor Wee1 IV
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27Cl2N5O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.35
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H
Klucz InChI
NADLBPWBFGTESN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny po podaniu doustnym, kompetytywny wobec ATP inhibitor kinazy tyrozynowej o szerokim spektrum działania (IC50 wobec c-Src, Wee1, FGFR-1, Myt1, EGFR i PDGFRβ = odpowiednio 8,4, 24, 39,3, 72, 87.5 i 98,3 nM, odpowiednio), który hamuje angiogenezę zarówno in vitro (maksymalna dawka hamująca przy 100 nM w testach tworzenia mikrokapilar HUVEC), jak i in vivo (maksymalna inhibicja osiągnięta przez 5 mg/kg p.o. w testach angiogenezy korków Matrigel u myszy), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną siłę działania wobec Chk1, MAPK i PKC (IC50 = odpowiednio 3,4, 5 i 22,7 µM) oraz niewielką aktywność wobec IRTK i Cdk4/D1 nawet w stężeniach tak wysokich jak 50 µM. Wykazano, że skutecznie blokuje fosforylację receptorów stymulowanych przez PDGF, EGF i bFGF (IC50 = odpowiednio 6,5, 1600 i 97,3 nM) i inne odpowiedzi komórkowe w komórkach mięśni gładkich aorty szczura. Zahamowanie komórkowej aktywności Wee1 przez 500 nM PD 166285 w połączeniu z 50 ng/ml nocodazolu (nr kat. 487928) skutkuje również zablokowaniem indukowanej promieniowaniem fosforylacji Cdc2 na Tyr15 i Thr14 w 7 ludzkich komórkach nowotworowych i szczególnie uwrażliwia hodowle PA-1 na indukowaną promieniowaniem śmierć komórkową w sposób zależny od p53.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Wang, Y., et al. 2001. Cancer Res.61, 8211.
Dimitroff, C.J., et al. 1999. Invest. New Drugs17, 121.
Roginskaya, V., et al. 1999. Leukemia13, 855.
Panek, R.L., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1433.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Lockhead et al.
Cell reports, 32(2), 107901-107901 (2020-07-16)
Protein synthesis inhibitors (e.g., cycloheximide) block mitotic entry, suggesting that cell cycle progression requires protein synthesis until right before mitosis. However, cycloheximide is also known to activate p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), which can delay mitotic entry through a G2/M