5.09880
Inhibitor IDH2, specyficzny dla mutacji somatycznej R140Q, AGI-6780
Synonim(y):
Inhibitor mutanta somatycznego dehydrogenazy izocytrynianowej 2 R140, AGI6780
Wybierz wielkość
751,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
751,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)[S](=O)(=O)NC4CC4)c3c[s]cc3
InChI
1S/C21H18F3N3O3S2/c22-21(23,24)14-2-1-3-16(10-14)25-20(28)26-19-11-17(32(29,30)27-15-4-5-15)6-7-18(19)13-8-9-31-12-13/h1-3,6-12,15,27H,4-5H2,(H2,25,26,28)
Klucz InChI
CCAWRGNYALGPQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
(IDH2) mutanty R140Q
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3