Przejdź do
SML0895
AGI-6780
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Cyclopropyl-4-(3-thienyl)-3-[[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
558,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18F3N3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,45 zł
Cena katalogowa657,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)[S](=O)(=O)NC4CC4)c3c[s]cc3
InChI
1S/C21H18F3N3O3S2/c22-21(23,24)14-2-1-3-16(10-14)25-20(28)26-19-11-17(32(29,30)27-15-4-5-15)6-7-18(19)13-8-9-31-12-13/h1-3,6-12,15,27H,4-5H2,(H2,25,26,28)
InChI key
CCAWRGNYALGPQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AGI-6780 is a selective inhibitor of IDH2/R140Q a tumor-associated mutant of isocitrate dehydrogenase IDH2.
AGI-6780 is a selective inhibitor of IDH2/R140Q a tumor-associated mutant of isocitrate dehydrogenase IDH2. Several human cancers have somatic point mutations in the genes encoding isocitrate dehydrogenases 1 and 2 (IDH1 and IDH2), confering a gain-of-function in cancer cells in which the mutant enzymes produce the oncometabolite (R)-2-hydroxyglutarate, [(R)-2HG]. (R)-2HG inhibits histone- and DNA-modifying enzymes, resulting in altered gene expression, histone and DNA hypermethylation, and inducing a block in cellular differentiation that promotes tumorigenesis. AGI-6780 reduced (R)-2HG levels in cell lines overexpressing IDH2/R140Q with an EC50 of 20 nM, and induced differentiation of TF-1 erythroleukemia and primary human acute myelogenous leukemia cells in vitro. AGI-6780 binds allosterically at the dimer interface of IDH2. AGI-6780 shows good selectivity against other dehydrogenases, including the closely related IDH1-WT or R132H mutant enzymes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1990SML2657SML1738
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)