Kluczowe dokumenty
5.09721
Millipore
1α,25-dihydroksy witamina D3
InSolution, ≥99%
Synonim(y):
1,25-(OH)₂-D₃, InSolution Vitamin D3, 1α, 25-Dihydroxy-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Masa cząsteczkowa:
416.64
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Aktywna hormonalna forma witaminy D, powstająca w wyniku nerkowej 1-hydroksylacji 25-(OH)D3. Ma właściwości immunomodulujące in vitro i in vivo. Zapobiega rozwojowi cukrzycy klinicznej u myszy NOD, które są zwierzęcym modelem ludzkiej cukrzycy autoimmunologicznej. Indukuje odwracalną hydrolizę cyklu sfingomieliny i generuje ceramid. Stymuluje jelitowy transport Ca2+ i fosforanów oraz mobilizuje Ca2+ z kości. Bierze udział w różnicowaniu komórkowym, karcynogenezie i wydzielaniu insuliny.
Zastosowanie
  • System oceny przepuszczalnej dla komórek aktywności hamującej CYP3A4 przy użyciu jelitowych linii komórkowych indukowanych 1α,25-dihydroksy-witaminą D(3)...: Ueno i wsp. opracowali system oceny przepuszczalnej dla komórek aktywności hamującej CYP3A4 wykorzystujący linie komórkowe jelit indukowane 1α,25-dihydroksy-witaminą D3. System ten pomaga w badaniach przesiewowych inhibitorów CYP3A4, które mają kluczowe znaczenie w metabolizmie leków i badaniach interakcji (Ueno et al., 2021).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
receptor witaminy D
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Roztwór 1 mM (50 ug/112 µL) witaminy D3, 1α, 25-dihydroksy- (nr kat. 679101) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Semizarov, D., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 15412.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 3125.
Mathieu, C., et al. 1994. Diabetologica37, 552.
Thomasset, M. 1994. Pathol. Biol.42, 163.
Horton, W.E., Jr., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24804.
Larsen, C.G., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1020.
Thavarajah, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1189.
Wakasugi, M., et al. 1991. Prostaglandins42, 127.
Matsumoto, K., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 916.
Simpson, R.U., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 19710.
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)