5.08053
Mcl-1 Inhibitor II
Synonim(y):
Mcl-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(N4CCN(CC4)CC)c2c(c3ncccc3cc2)O
Klucz InChI
NGAPBLRRJSKIRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Mcl-1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3