Przejdź do
RAB0716
Human MME / Neprilysin ELISA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MME(4311)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MME(4311)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes human Neprilysin/CD10.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0830RAB0717RAB0665
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... MME(4311)
Gene Information
mouse ... Mme(17380)
Gene Information
human ... NRCAM(4897)
Gene Information
human ... CSF3R(1441)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/mL
standard curve range: 61.44-15000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)