Kluczowe dokumenty
5.05762
Sigma-Aldrich
Wodorosiarczan (+/-)-klopidogrelu
Synonim(y):
Antagonista receptora purynergicznego P2Y12, (+/-)-klopidogrel, Plavix
Wybierz wielkość
5 MG
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO2S · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.82 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O.[s]1c2c(cc1)C[N+H](CC2)C(c3c(cccc3)Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Związek tienopirydyny, który działa jako specyficzny nieodwracalny inhibitor purynergicznych receptorów P2Y12. Blokuje indukowaną ADP agregację płytek krwi i służy jako środek przeciwzakrzepowy. Wykazano, że zmniejsza stan zapalny naczyń i progresję tętniaka aorty brzusznej indukowaną angiotensyną II. Klopidogrel jest prolekiem, który wymaga aktywacji przez układ enzymatyczny CYP w celu wytworzenia farmakologicznie aktywnego metabolitu.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
P2Y₁₂
Odwracalny: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Liu, O., et al. 2012. PLoS One.7, e51707.
Savi, P., et al. 2005. Semin. Thromb. Hemost.31, 174.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3