Przejdź do
SML0004
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), Selective P2Y12 antagonist, powder
Synonim(y):
(S)-(+)-Clopidogrel bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrogensulfate, Clopidogrel Bisulphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO2S · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
originator
Bristol-Myers Squibb, Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Application
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate was used as standard in HPLC-MS/MS to detect clopidogrel and its thiol derivative in human plasma.[1]
Biochem/physiol Actions
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is an antithrombotic antiplatelet agent.
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is an antithrombotic antiplatelet agent. It specifically and irreversibly inhibits the Purinoceptor P2Y12 subtype which inhibits ADP-induced platelet aggregation. (S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is the active isomer.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb and Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds, Approved Drugs, and Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0331Y0001333PHR1431
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed at 60 °C)
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
white to beige
color
-
color
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)