Przejdź do
SML2844
Rivaroxaban
≥98% (HPLC), selective factor Xa (FXa) inhibitor, powder
Synonim(y):
(S)-5-chloro-N-{[2-okso-3-[4-(3-oksomorfolin-4-ylo)fenylo]oksazolidyn-5-ylo]metylo}-tiofen-2-karboksyamid, 5-Chloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene-2-carboxamide, BAY 59-7939, BAY-59-7939, BAY59-7939
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rivaroxaban, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -34 to -44, c = 0.3 in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Rywaroksaban jest doustnym, wysoce silnym i selektywnym inhibitorem czynnika Xa (FXa) (IC50 = 0,7 nM; brak aktywności wobec trombiny, trypsyny, plazminy, urokinazy lub aktywowanego białka C do 20 μM).7 nM; brak aktywności wobec trombiny, trypsyny, plazminy, FVIIa, FIXa, FXIa, urokinazy lub aktywowanego białka C do 20 μM) o dobrej aktywności przeciwzakrzepowej in vitro (dawka podwajająca czas tworzenia fibryny = 230/300 nM w osoczu ludzkim/szczurzym) i skuteczności przeciwzakrzepowej in vivo (ED50 = 1 mg/kg i.v. lub 5 mg/kg p.o. w szczurzym modelu przetoki tętniczo-żylnej).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1604530Y00021871604541
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
Rivaroxaban CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002187
Rivaroxaban
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivaroxaban
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)