Kluczowe dokumenty
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonim(y):
30% Zestaw do pobierania próbek cieczy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 × 50 mL
pochodzenie
USA origin
stężenie
30% BSA
metody
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Komponenty
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3