Key Documents
4.91049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
high purity
Synonim(y):
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
gęstość
1.20 g/cm3
Komentarz do analizy
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm