Kluczowe dokumenty
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11F3N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
liquid
mp
-12 °C
gęstość
1.386 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
425.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218.5 °C - closed cup