Przejdź do
MABF1096
Przeciwciało anty-LRBA, klon 2D4.1
clone 2D4.1, from mouse
Synonim(y):
Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein, Beige-like protein, CDC4-like protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D4.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRBA(987)
General description
Białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharydy i podobne do beżu (UniProt: P50851; znane również jako białko podobne do beżu, białko podobne do CDC4) jest kodowane przez gen LRBA (znany również jako BGL, CDC4L, LBA) (identyfikator genu: 987) u człowieka. LRBA jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które wykazuje wszechobecną ekspresję w normalnych tkankach, ale jego ekspresja jest podwyższona w nowotworach złośliwych. W komórkach odpornościowych. Występuje we wszystkich przedziałach błonowych, które są związane z sygnalizacją receptora, w tym w błonie plazmatycznej, kompleksie Golgiego, dołach pokrytych klatryną i pęcherzykach trans-endocytarnych. Jego ekspresja jest indukowana w komórkach B i makrofagach przez bakteryjne lipopolisacharydy (LPS). Zgłoszono dwie izoformy LRBA, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. LRBA zawiera 2 domeny BEACH (Beige i Chediak-Higashi) i sześć powtórzeń WD na C-końcu. LRBA może być zaangażowany w sprzęganie transdukcji sygnału i transportu pęcherzyków, aby umożliwić spolaryzowane wydzielanie i / lub odkładanie w błonie cząsteczek efektorowych układu odpornościowego. Koordynuje sygnalizację receptorów immunologicznych w celu promowania funkcji efektorowych i odgrywa kluczową rolę w regulacji immunologicznej. Mutacje w genie LRBA są związane z wadliwym różnicowaniem komórek B i zmniejszoną lub nieobecną produkcją przeciwciał. (Ref.: Park, MY et al. (2016). Nat. Scientific Reports 6:36568).
Zaobserwowano ~320 kDa; obliczono 319,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 115 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka kotwiczącego reagującego na lipopolisacharyd i podobnego do beżu (LRBA).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło LRBA w ludzkich skrawkach tkanek trzustki, ludzkich jąder i ludzkiego raka szyjki macicy.
Przeciwciało anty-LRBA, klon 2D4.1, nr kat. MABF1096 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharyd i podobne do beżu (LRBA) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 2D4.1 wykrywa ludzkie białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharyd i podobne do beżu (LRBA). Celuje w epitop w obrębie 115 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell membrane preparations.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRBA in 10 µg of Jurkat cell membrane preparations.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1816MABC1022MABN355
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... LRBA(987)
Gene Information
human ... LRIG1(26018)
Gene Information
human ... BCL2L12(83596)
Gene Information
human ... HAND2(9464)
clone
2D4.1, monoclonal
clone
2D1.1, monoclonal
clone
11B5.1, monoclonal
clone
7D4.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c