454861
MNK1 Inhibitor
The MNK1 Inhibitor, also referenced under CAS 522629-08-9, controls the biological activity of MNK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
MNK1 Inhibitor, 4-Amino-5-(4-fluoroanilino)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, CGP 57380, MNK Inhibitor I, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
Klucz InChI
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Worch, J., et al. 2004. Oncogene23, 9162.
Walsh, D., and Mohr, I. 2004. Genes Dev.18, 660.
Morley, S.J., and Naegele, S. 2002. J. Biol. Chem.277, 32855.
Knauf, U., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 5500.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3