Kluczowe dokumenty
401315-M
Millipore
Goat Anti-Rabbit IgG, H & L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Kozie IgG przeciw królikowi, Przeciwciało kozie IgG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
0.1% Kathon as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoaffinity purified goat polyclonal antibody conjugated to horseradish peroxidase (HRP). Recognizes rabbit IgG, heavy and light chains.
This Goat Anti-Rabbit IgG, H & L Chain Specific Peroxidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay, Immunoelectrophoresis for the detection of Rabbit IgG, H & L Chain Specific.
Zastosowanie
Enzyme Immunoassay (1:10,000)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 10 mM PBS, 0.5 mM EDTA, 10% mannose, 2% sucrose, 1% BSA, pH 7.6.
Inne uwagi
o-Phenylenediamine, 1 mg/ml in citrate buffer, pH 4.5, 0.1% urea peroxide at 25°C, was used for testing immunoenzyme reactivity. Monospecific for rabbit IgG, heavy and light chains, as determined by immunoelectrophoresis against normal rabbit serum. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2