Kluczowe dokumenty
300270
Sigma-Aldrich
Inhibitor PARP III, DPQ
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
3,4-dihydro-5[4-(1-piperydynylo)butoksy]-1(2H)-izochinolina
Wybierz wielkość
1 MG
511,00 zł
511,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
511,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
511,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
40 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
Klucz InChI
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bardzo silny i selektywny inhibitor polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) (IC50 = 40 nM). Znacząco zmniejsza objętość zawału w szczurzym modelu ogniskowego niedokrwienia mózgu.
Silny i selektywny inhibitor polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP; IC50 = 40 nM). Znacząco zmniejsza objętość zawału w szczurzym modelu ogniskowego niedokrwienia mózgu.
Działania biochem./fizjol.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Inne uwagi
Eliasson, M.J., et al. 1997. Nat. Med. 3, 1089.
Takahashi, K., et al. 1997. J. Cereb. Blood Flow Metabl. 17, 1137.
Suto, M.J., et al. 1991. Anticancer Drug Des. 6, 107.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3