Kluczowe dokumenty
2752-M
Sigma-Aldrich
Zestaw do proliferacji komórek BrdU
Synonim(y):
Test bromodeoksyurydyny, test nieizotopowy
Wybierz wielkość
1000 ASSAYS
3650,00 zł
3650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 ASSAYS
3650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.76
3650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2025Szczegóły
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, pig, mouse, horse, rat, canine, nonhuman primates, hamster, human
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1000 assay(s)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Zestaw 11330 BrdU Cell Proliferation Assay Kit to nieizotopowy test do ilościowego wykrywania in vitro nowo zsyntetyzowanego DNA aktywnie proliferujących komórek.
Zasada testu
W zestawie 11330 BrdU Cell Proliferation Assay Kit do wykrywania BrdU w próbce stosowane jest mysie przeciwciało monoklonalne. Po dodaniu koziego przeciwciała wtórnego sprzężonego z peroksydazą IgG, substratu i roztworu zatrzymującego, określana jest ilość BrdU. Im wyższa wartość OD, tym wyższe stężenie BrdU w próbce.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Zastosowanie
Zestaw BrdU Cell Proliferation Assay Kit to nieizotopowy test do ilościowego wykrywania in vitro nowo zsyntetyzowanego DNA aktywnie proliferujących komórek.
Opakowanie
1000 testów
Komponenty
  • BrdU Reagent: (Part No. 2752a) One 100 μL vial of a 500X solution of BrdU.
  • Fixing Solution: (Part No. 2752b) One 200 mL bottle.
  • Prediluted BrdU Detection Antibody: (Part No. 2752c) One 100 mL vial of anti-BrdU in solution.
  • Stop Solution: (Part No. 2752d): One 100 mL bottle of 2.5N sulfuric acid solution.
  • Goat anti-Mouse IgG, Peroxidase labeled: (Part No. 2752e) One 60 μL vial of a 2000X solution.
  • Conjugate Diluent: (Part No. 2752f) One 100 mL bottle.
  • Substrate: (Part No. 2752g) One 100 mL bottle, ready to use TMB.
  • 50X Plate Wash Concentrate: (Part No. 2752h) One 125 mL bottle of buffered Tris with surfactant.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać nieotwarty zestaw w temperaturze 2-8°C do daty ważności podanej na etykiecie.
Przed pierwszym użyciem: usunąć roztwór utrwalający i umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej 4 godziny przed użyciem. Osad, który może pojawić się podczas przechowywania w niskiej temperaturze powinien wrócić do roztworu
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany