Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2990,00 zł | |
| 250 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
2990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Smurf1 jest członkiem rodziny ligaz E3 podobnych do Nedd4. Zawiera domenę C2 na końcu aminowym i 2 domeny WW, które są odpowiedzialne za lokalizację komórkową i rozpoznawanie substratów, a także katalityczną domenę HECT na końcu karboksylowym.
Smurf1 został pierwotnie zidentyfikowany jako negatywny regulator szlaku sygnałowego TGF-β/BMP (białka morfogenetyczne kości) poprzez degradację białek SMAD i receptorów TGF-β /BMP. Do tej pory zidentyfikowano kilkanaście substratów, w tym Runx2, MEKK2, RhoA, Par6, JunB, Talin head, Prickle1, białka z rodziny TRAF i STAT1. Sugeruje to plejotropową rolę Smurf1 w różnych funkcjach komórkowych, takich jak homeostaza kości, rozwój embrionalny, ruch komórek i kontrola polaryzacji oraz odpowiedź immunologiczna. Wykazano, że nieprawidłowa ekspresja Smerfów występuje w kilku typach nowotworów, w tym w raku piersi, przełyku, trzustki i nerki.
Smurf1 został pierwotnie zidentyfikowany jako negatywny regulator szlaku sygnałowego TGF-β/BMP (białka morfogenetyczne kości) poprzez degradację białek SMAD i receptorów TGF-β /BMP. Do tej pory zidentyfikowano kilkanaście substratów, w tym Runx2, MEKK2, RhoA, Par6, JunB, Talin head, Prickle1, białka z rodziny TRAF i STAT1. Sugeruje to plejotropową rolę Smurf1 w różnych funkcjach komórkowych, takich jak homeostaza kości, rozwój embrionalny, ruch komórek i kontrola polaryzacji oraz odpowiedź immunologiczna. Wykazano, że nieprawidłowa ekspresja Smerfów występuje w kilku typach nowotworów, w tym w raku piersi, przełyku, trzustki i nerki.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using glutathione sepharose.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source rabbit | biological source human | biological source rabbit |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) western blot: suitable |
| form liquid | form - | form aqueous solution | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 23-058 | 04053252936791 |
| 23-058M | 04053252936807 |