Kluczowe dokumenty
23-049-M
Sigma-Aldrich
Białko p38/JTV-1, 10 µg
Full length, recombinant human p38/JTV-1. N-terminal cMyc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, AIMP2, Multisynthase complex auxiliary component p38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu GenBank
Opis ogólny
p38/JTV-1 jest rusztowaniem wymaganym do montażu i stabilności kompleksu syntetazy multi-tRNA, niezbędnego enzymu, który liguje określone aminokwasy do tRNA przed syntezą białek. Odgrywa kluczową rolę w kontroli proliferacji komórek i wykazano, że oddziałuje z białkiem wiążącym FUSE, stymulując jego ubikwitynację i degradację oraz prowadząc do obniżenia regulacji czynnika transkrypcyjnego c-Myc, który jest wymagany do różnicowania funkcjonalnych komórek pęcherzyków płucnych typu II. Zaobserwowano, że genetyczne zaburzenie p38/JTV-1 u myszy powoduje śmiertelność noworodków.
p38/JTV-1 jest ubikwitynowany przez ligazę E3 Parkin, co prowadzi do jego proteosomalnej degradacji. Wykazano, że gromadzi się u myszy z niedoborem Parkin oraz w tkance mózgowej pacjentów z dziedziczną chorobą Parkinsona, co sugeruje, że może odgrywać rolę w patogenności tej choroby.
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Postać fizyczna
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2