219677
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102
The CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, also referenced under CAS 931706-15-9, controls the biological activity of CFTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, 7,9-Dimethyl-11-phenyl-6-(5-methylfuran-2-yl)-5,6-dihydro-pyrimido-[4ʹ,5ʹ-3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxaline-8,10-(7H,9H)-dione, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Inhibitor IV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C26H22N4O3/c1-15-13-14-19(33-15)21-24-23-20(25(31)29(3)26(32)28(23)2)22(16-9-5-4-6-10-16)30(24)18-12-8-7-11-17(18)27-21/h4-14,21,27H,1-3H3
Klucz InChI
MNOOVRNGPIWJDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3