219556
Ceranib-2
A cell-permeable, potent inhibitor of ceramidase (IC₅₀ = 28 mM) with anti-proliferative and proapoptotic properties.
Synonim(y):
Ceranib-2, Ceranib 2, Ceranib2, 3-(3-(4-methoxyphenyl)acryloyl)-4-phenylquinolin-2(1H)-one, AC Inhibitor III, Acid Ceramidase Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N1)C(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3