Dokumenty
219445
Sigma-Aldrich
Cdk2 Inhibitor II
The Cdk2 Inhibitor II, also referenced under CAS 222035-13-4, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Cdk2 Inhibitor II, Compound 3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11BrN4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.23
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, potent and selective inhibitor of Cdk2 (IC50 = 60 nM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
CDK2
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 60 nM against Cdk2
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Davis, S.T., et al. 2001. Science291, 134.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The TRESLIN-MTBP complex couples completion of DNA replication with S/G2 transition.
Zonderland, et al.
Molecular Cell, 82, 3350-3365 (2022)