196805
Bloker kanału Bax
A cell-permeable dibromocarbazolo-piperazinyl derivative that displays anti-apoptotic properties.
Synonim(y):
(±)-1-(3,6-Dibromocarbazol-9-yl)-3-piperazin-1-yl-propan-2-ol, iMAC1
Wybierz wielkość
726,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
726,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.Brc1cc2c([n](c4c2cc(cc4)Br)CC(O)CN3CCNCC3)cc1
InChI
1S/C19H21Br2N3O.2C2HF3O2/c20-13-1-3-18-16(9-13)17-10-14(21)2-4-19(17)24(18)12-15(25)11-23-7-5-22-6-8-23;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-4,9-10,15,22,25H,5-8,11-12H2;2*(H,6,7)
Klucz InChI
LPXZQYWZSBDVIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Bax-channel forming activity
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1