Kluczowe dokumenty
1.94607
Supelco
1,2-Dichloroethane
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
1,2-Dichloroethane, Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
Beilstein:
605264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
klasa czystości:
ACS reagent
bp:
83 °C (lit.)
ciśnienie pary:
87 mmHg ( 25 °C)
Produkt 1.94607 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.4 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
87 mmHg ( 25 °C)
temp. samozapłonu
775 °F
granice wybuchowości
15.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)