Kluczowe dokumenty
1.93624
Supelco
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161706
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1