178497-M
Apoptosis Activator VII, Apoptozole
The Apoptosis Activator VII, Apoptozole, also referenced under CAS 1054543-47-3, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Apoptosis Activator VII, Apoptozole, Hsp70 Inhibitor III, N-(4-Carboxamidobenzyl)-2-(3,5-bis-trifluoromethyl)-4,5-bis-(4-methoxyphenyl)-imidazole, N-(4-Carboxamidobenzyl)-2-(3,5-bis-trifluoromethyl)-4,5-bis-(4-methoxyphenyl)-imidazole, Hsp70 Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C33H25F6N3O3/c1-44-26-11-7-20(8-12-26)28-29(21-9-13-27(45-2)14-10-21)42(18-19-3-5-22(6-4-19)30(40)43)31(41-28)23-15-24(32(34,35)36)17-25(16-23)33(37,38)39/h3-17H,18H2,1-2H3,(H2,40,43)
Klucz InChI
ZIMMTPFXOMAJTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Williams, D.R., et al. 2008. Angew. Chem. Int. Ed.47, 7466.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3