1.70390
Standard ICP cyrkonu
traceable to SRM from NIST ZrCl₄ in HCl 7% 10000 mg/l Zr Certipur®
Wybierz wielkość
769,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
769,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
stężenie
10000 mg/L Zr in 7% HCl
metody
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.065 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2