Przejdź do
1.70234
Roztwór wzorcowy cyrkonu
traceable to SRM from NIST ZrCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr Certipur®
Synonim(y):
Cyrkonowy wzorzec kalibracyjny dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Zr in 2 M HCl
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np. NIST.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Roztwór wzorcowy cyrkonu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania śladowych ilości Zr(IV) w przemysłowych stopach Al-Li metodą spektroskopii absorpcji atomowej.
Analysis Note
1000 mg/L Zr w 2 mol/L HCl, przygotowany z wysokiej czystości ZrCl4, HCl i wody
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® z zakresu CRM dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową standardy ICP i AAS.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)