Kluczowe dokumenty
1.70365
Supelco
Silicon ICP standard
traceable to SRM from NIST SiO₂ in NaOH 2% 1000 mg/l Si Certipur®
Synonim(y):
Silicon Calibration Standard for ICP
Wybierz wielkość
100 ML
585,00 zł
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
585,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
linia produktu
Certipur®
stężenie
1000 mg Si in 2% NaOH
metody
ICP: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.022 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Silicon ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of silicon concentration in organosilica materials by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES).[1]
Komentarz do analizy
1000 mg/L Si in 2% sodium hydroxide, preparedwith high-purity SiO2, NaOH, and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Influence of monomer connectivity, network flexibility, and hydrophobicity on the hydrothermal stability of organosilicas
Dral A, et al.
Langmuir, 33, 5527-5536 (2017)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.