Kluczowe dokumenty
166904
Millipore
Tryptyczny bulion sojowy
bottle of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
opakowanie
bottle of
metody
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
125 mL
objętość butelki
100 mL , filling volume
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Tryptic SoyBroth to złożona, bogata w składniki odżywcze pożywka do hodowli drobnoustrojów bez inhibitorów, zaprojektowana zgodnie z europejską (EP), japońską (JP) i amerykańską farmakopeą (USP). Pożywka jest uzupełniona peptonami z kazeiny i mączki sojowej, aby zapewnić ulepszone źródło węgla, które promuje wzrost drobnoustrojów obecnych w badanej próbce.
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth jest używany do izolacji i hodowli bakterii i drożdży. TSB nadaje się do testowania sterylności substancji, preparatów i produktów z przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2