Przejdź do
16-189
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), koniugat biotyny
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Histon H3, rodzina 3A, H3S10P, histon H3 (fosfo S10), histon H3, rodzina 3A, histon H3, rodzina 3B, histon H3, rodzina 3B (H3.3B)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
11
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH (ARK[pS]TGGKAPRKQL- C) odpowiadający aminokwasom 7-20 ludzkiego histonu H3.
Application
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, biotin conjugate to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania fosforylacji histonu H3 przy serynie 10. To oczyszczone mAb, znane również jako H3S10p, jest biotynylowane, opublikowane w recenzowanych czasopismach i zostało zwalidowane w WB, ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Physical form
PBS, pH 7,4, z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze 4°C
Analysis Note
routinely evaluated in immunocytochemistry by immunostaining chromatin in HeLa cells undergoing mitosis
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-22216-21805-806
conjugate
biotin conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
clone
polyclonal
clone
3H10, monoclonal
clone
3H11, monoclonal
clone
3H10, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c