Merck
16-218
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), klon 3H10, koniugat Cy5
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Histon H3, rodzina 3A, H3S10P, histon H3 (fosfo S10), histon H3, rodzina 3A, histon H3, rodzina 3B, histon H3, rodzina 3B (H3.3B)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY5 conjugate
Clone:
3H11, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
CY5 conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Zastrzeżony immunogen oparty na sekwencji peptydowej zawierającej fosfo-serynę odpowiadającą reszcie 10 ludzkiego histonu H3, klon 3H10. Jest to koniugat Cy5 anty-fosfo-histonu H3 (Ser10), klon 3H10, nr katalogowy 05-806.
Application
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 Conjugate to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania fosforylacji histonu H3 przy serynie 10. To oczyszczone mAb, znane również jako H3S10p,
jest znakowane estrem Cy5.5 NHS (Cy5) i walidowane w IF, WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
Histon H3 fosforylowany przy Ser10
Oczekuje się, że reaguje krzyżowo ze wszystkimi gatunkami kręgowców.
Physical form
Protein G Purified
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasów z komórek HeLa traktowanych kolcemidem (linia 2)
Routinely evaluated by immunoblot in acid extrated protein from mitotic HeLa cells treated with colcemid (17-306).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jorge Boucas et al.
PloS one, 10(5), e0125745-e0125745 (2015-05-21)
Growing evidence suggests a key role for RNA binding proteins (RBPs) in genome stability programs. Additionally, recent developments in RNA sequencing technologies, as well as mass-spectrometry techniques, have greatly expanded our knowledge on protein-RNA interactions. We here use full transcriptome