1.52250
Chromolith® WP 300 Epoxy (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 WP 300 Epoxy 100-4.6 Kolumna HPLC
Wybierz wielkość
4650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4650,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 Epoxy, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
linia produktu
Chromolith®
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5-6% Carbon loading
Parametry
2 - 60 °C temp. range
2-60 °C temp. range
200 bar pressure
200 bar pressure
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Epoxy bonding phase
Epoxy bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
30 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
1.5-7.5
1.5-7.5
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Potencjalne zastosowania: dołączenie trypsyny w celu uzyskania reaktora do trawienia białek w kolumnie HPLC; dołączenie białka i pomiar interakcji innego białka z dołączonym; dołączenie dowolnego selektora chiralnego w celu uzyskania kolumny chiralnej; dołączenie dowolnego liganda powinowactwa w celu uzyskania niestandardowej kolumny powinowactwa itp.
>9639 WP 300 Epoxy 100-4.6 kolumn jest wykonanych z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kluczowe korzyści:
- Łatwa do przeprowadzenia immobilizacja ligandu otwiera nieograniczone możliwości dostosowywania.
- Monolityczny format pozwala na wysokie prędkości przepływu przy niskim ciśnieniu wstecznym, umożliwiając wysoką przepustowość
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
9639 WP 300 Epoxy są dostępne w wersji o średnicy wewnętrznej 2 mm, zapewniając lepszą wydajność, czułość i zwiększoną kompatybilność z MS.
Ulotka: Stwórz własną chemię kolumn - 9639 WP 300 Epoxy 2 mm I.D. Kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Powiązane treści
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy