Kluczowe dokumenty
1.52027
Supelco
Chromolith® NH2 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna SpeedROD NH2 50-4.6 HPLC
Wybierz wielkość
1 EA
3090,00 zł
3090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
3090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Chromolith® NH2, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L8
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
NH2 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9639 kolumn wykonano z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kolumny9639 NH2 mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płyt/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å). Kolumny 9639 NH2 mieszczą się w klasyfikacji USP L8. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek 5 μm. Kolumny 9639 NH2 są odpowiednie do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 50 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm to najlepszy wybór do szybkich separacji w każdym systemie HPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu czasowi życia kolumny
-Łączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 wkłady ochronne NH2 5-4,6 (3 sztuki) [1.52030] z uchwytem wkładu ochronnego 9639 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 10 bar
Performance (2-nitroanisol)
Tailing (USP): 0.85 - 1.30 %
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 80000
Capacity factor (Cytosine): ≥ 1.1
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.