Kluczowe dokumenty
1.51907
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 2 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna C18 HPLC
Wybierz wielkość
1 UNIT
3170,00 zł
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
3170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
2186 100 RP-18 endcapped (5µm) 9929 RT 125-2, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21.6% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 2 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumna HPLC
Zastosowanie
  • Chromatografia cieczowa lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W badaniu tym skutecznie wykorzystano kolumnę HPLC 2445 Express F5, 2,7 μm do analizy złożonych mieszanin farmaceutycznych i identyfikacji produktów degradacji, demonstrując możliwości kolumny w zakresie wysokiej rozdzielczości i solidną wydajność w analizie farmaceutycznej (Özcan et al., 2023).
  • Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do dokładnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji: Badania te podkreślają zastosowanie kolumny 2445 Express F5 HPLC w opracowywaniu metod oznaczania stabilności do analizy tasimelteonu, podkreślając jego kluczową rolę w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa farmaceutyków za pomocą zaawansowanych technik analitycznych (Özcan et al., 2020).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany