Kluczowe dokumenty
1.51436
Supelco
Purospher® RP-18 HC (5 µm)
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
9579 RP-18 HC (5µm) LiChroCART 250-4
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18.5% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
500 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
9579 RP-18 HC doskonale nadaje się do rozdzielania materiałów wybuchowych i związków pokrewnych w wysokiej rozdzielczości. Oznaczanie materiałów wybuchowych ma ogromne znaczenie, w tym ilościowe oznaczanie ich produktów ubocznych, takich jak nitrotoluen i nitrofenol, a także nitroaminotoluen i ami-notoluen. Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 HC nadaje się również do oddzielania kwasu pikrynowego od heksylu i dwuazotanu glikolu etylenowego od azotanu glikolu etylenowego. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Wkład HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 170 bar
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 70000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): ≥ 1.0
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany